Learn More
Lithium aluminum hydride, 15% solution in toluene/THF, Thermo Scientific™
Catalog Number 10279043
Click to view available options
Quantità:
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
16853-85-3, 108-88-3, 109-99-9
AlH4Li
37.95
MFCD00011075
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
21226445
lithium(1+) alumanuide
[Li+].[AlH4-]
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
16853-85-3, 108-88-3, 109-99-9
AlH4Li
37.95
MFCD00011075
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
21226445
lithium(1+) alumanuide
[Li+].[AlH4-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Lithium Aluminum hydride
Colore Turbid solution
Nota nome 15% solution in toluene/THF
Formula lineare LiAlH4
Concentrazione ca 15%, exact strength on the certificate of analysis
Densità 0.8900g/mL
Peso formulazione 37.95
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.89
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità −20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium aluminium hydride, 15% solution in toluene/THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.