Learn More
Lithium benzoate, TRC
Codice prodotto. 30475071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475071 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475071 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL2468151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium benzoate
CAS 553-54-8
Formula molecolare C7H5LiO2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC Name lithium;benzoate
Molecular Weight (g/mol) 128.05
Peso formulazione 128.045