Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1.0M sol. in methyl tert-butyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10183391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10183391 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10052011 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10183391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 345678000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00€
    723.00€ / 800mL
    Risparmia 52.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Nota nome 1.0M Solution in Methyl tert-Butyl Ether
CAS 4039-32-1, 1634-04-4
Colore Brown to Yellow
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 56.0°C
Punto d'infiammabilità −28°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C6H18LiNSi2
Numero MDL MFCD00008261
Quantità 800 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravità specifica 0.8
Sinonimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
InChI Key YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
IUPAC Name lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
Molecular Weight (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Peso formulazione 167.33
Percent Purity 21 to 25% active base (as LiNSi)
Forma fisica Solution