Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10001911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10001911 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10776632 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10001911 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 347708000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    264.00€ / 800mL
    Risparmia 8.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Nota nome 1M Solution in THF/Ethylbenzene
CAS 4039-32-1, 109-99-9, 100-41-4
Colore Yellow to Brown
Densità 0.8900g/mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C6H18LiNSi2
Numero MDL MFCD00008261
Quantità 800 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravità specifica 0.89
Sinonimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
InChI Key YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
IUPAC Name lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
Molecular Weight (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Peso formulazione 167.33
Percent Purity 18 to 22% active base (as LiNSi)
Forma fisica Turbid Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.