Learn More
Alfa Aesar™ Lithium bis(trimethylsilyl)amide, stab. with hexane
Codice prodotto. 15427105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427105 25 g 25g
15417105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15427105 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore 045846.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4039-32-1
Formula molecolare C6H18LiNSi2
Molecular Weight (g/mol) 167.327
Numero MDL MFCD00008261
InChI Key YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
IUPAC Name lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium bis (trimethylsilyl)amide
Nota nome Stabilized with hexane
Colore White
Formula lineare [(CH3)3Si]2NLi
Quantità 25 g
Numero UN UN2925
Beilstein 8136861
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Peso formulazione 167.33
Forma fisica Powder