Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Codice prodotto. 11339218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339218 5 g 5g
11329218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11339218 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042595.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Base used in preparation of dienes and enolates | CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.327 g/mol
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is a base used in preparation of dienes and enolates. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines. Lithium bis(trimethylsilyl)amide is also used in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4039-32-1
Formula molecolare C6H18LiNSi2
Molecular Weight (g/mol) 167.327
Numero MDL MFCD00008261
InChI Key YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
IUPAC Name lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium bis (trimethylsilyl)amide
Punto di fusione 83°C to 86°C
Colore White
Formula lineare [(CH3)3Si]2NLi
Quantità 5 g
Numero UN UN2925
Beilstein 8136861
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 167.33
Forma fisica Powder