Learn More
Lithium borohydride, 4M (10 wt.%) solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10159639 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10159639 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
10752767 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10159639 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 428888000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    596.00€ / 800mL
    Risparmia 44.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 16949-15-8 | BH4Li | 21.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Lithium borohydride
CAS 16949-15-8, 109-99-9
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 0.89
Densità 0.8900g/mL
Formula molecolare BH4Li
Formula lineare LiBH4
Numero MDL MFCD00011088
Indice di Merck 15,5581
Sinonimo borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
InChI Key UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[BH4-]
IUPAC Name lithium;boron(1-)
Molecular Weight (g/mol) 21.78
PubChem CID 20722760
Peso formulazione 21.77
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium borohydride, 4M (10 wt.%) solution in THF
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.