Learn More
Lithium Borohydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium Borohydride |
| CAS | 16949-15-8 |
| Quantità | 2.5 g |
| Formula molecolare | BH4Li |
| Sinonimo | Lithium Tetrahydroborate (1:1), Lithium Boron Hydride, Lithium Hydroborate (LiBH4), Lithium Tetrahydroborate |
| InChI Formula | InChI=1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [Li+].[BH4-] |
| IUPAC Name | lithium;boranuide |
| Molecular Weight (g/mol) | 21.78 |
| Peso formulazione | 22.0566 |