Learn More
Lithium bromide, 99%, pure, anhydrous, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 453980010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7550-35-8 Peso : 1.00000kg
Quantità 1kg
Imballaggio Plastic Bottle
Codice prodotto. 15259754
  • 127.00€ / 1kg
In stock, pronto per la spedizione: 10
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
7550-35-8
86.84
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
CHEBI:63042
[Li+].[Br-]
BrLi
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
82050
lithium;bromide
Specifica
Lithium Bromide
98.5% min. (Argentometry)
LiBr
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium;bromide
82050
86.84
Pure
Plastic Bottle
3.46
550.0°C
1kg
7550-35-8
BrLi
15,5582
Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,ether,methanol,,acetone and glycol,slightly soluble in pyridine,soluble in amyl alcohol
[Li+].[Br-]
86.84
CHEBI:63042
99%
3.4600g/mL
Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
1265.0°C
6 to 12 (4 % aq. soln.)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Lithium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.