Learn More
Lithium bromide, 99+%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 10741091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10741091
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7550-35-8
Formula molecolare BrLi
Molecular Weight (g/mol) 86.84
Numero MDL MFCD00011077
InChI Key AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC Name lithium;bromide
SMILES [Li+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1265.0°C
Materiale o nome chimico Lithium bromide
Punto di fusione 550.0°C
Nota nome 99+%
Colore Gray to Black
pH 6 to 12 (4% soln. at 20°C)
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare LiBr
Fieser 01,604; 02,245; 04,297
Indice di Merck 15,5582
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Peso formulazione 86.84
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (400°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.46
Densità 3.4600g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/