Learn More
Lithium bromide, 99%, pure, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1265.0°C |
| Materiale o nome chimico | Lithium bromide |
| Punto di fusione | 550.0°C |
| pH | 6 to 12 (4 % aq. soln.) |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | LiBr |
| Indice di Merck | 15,5582 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol |
| Peso formulazione | 86.84 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium bromide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.