Learn More
Lithium bromide, 99%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 15299315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Codice prodotto. 15299315
Marca: Thermo Scientific Acros 453980025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7550-35-8
Formula molecolare BrLi
Molecular Weight (g/mol) 86.84
InChI Key AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC Name lithium;bromide
SMILES [Li+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1265.0°C
Materiale o nome chimico Lithium bromide
Punto di fusione 550.0°C
pH 6 to 12 (4 % aq. soln.)
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare LiBr
Indice di Merck 15,5582
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Peso formulazione 86.84
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.46
Densità 3.4600g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.