Learn More
Lithium bromide, anhydrous, 99% min
Descrizione
Pharmaceuticals, air-conditioning, humectant, drying agent, batteries, low temperature heat-exchange mediumLithium bromide is used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins and as electrolyte component in lithium battery. Used as brazing and welding flux. Lithium bromide is used as catalyst for the condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds in the absence of solvent, operating medium for air-conditioning and industrial drying system. Also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It also plays an important role in the synthesis of dihydropyrimidinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1265°C |
| Materiale o nome chimico | Lithium bromide, anhydrous |
| Punto di fusione | 550°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. |
| Informazioni di solubilità | Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine. |
| Peso formulazione | 86.85 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium bromide, anhydrous
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Lithium bromide