Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium carbonate |
| Punto di fusione | 720.0°C |
| Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min |
| Formula lineare | Li2CO3 |
| Indice di Merck | 15,5583 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, practically insoluble in alcohol |
| IUPAC Name | dilithium(1+) carbonate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate