Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1300°C |
| Materiale o nome chimico | Lithium Carbonate |
| Punto di fusione | 618°C |
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Li2CO3 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3999191 |
| IUPAC Name | dilithium(1+) carbonate |
| Peso formulazione | 73.89g/mol |
| Vedi altri risultati |