missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium carbonate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3734844
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
dilithium(1+) carbonate
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
dilithium(1+) carbonate
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Lithium carbonate
Punto di fusione 720.0°C
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Indice di Merck 15,5583
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 73.88
Percent Purity ≥99%
Grado ACS Reagent
Imballaggio Glass bottle
Densità 2.11g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium carbonate

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'