Specifications
| Materiale o nome chimico | Lithium carbonate |
| Punto di fusione | 720.0°C |
| Nota nome | 99% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Granulated Powder |
| Quantità | 500 g |
| Perdita all'essiccatura | 0.4% max. (200°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Densità | 2.11 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lithium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.