Learn More
Lithium carbonate, 99%, pure
Codice prodotto. 13478438 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13478438 10 kg Plastic drum 10kg
10741281 500 g Flacone in plastica 500g
10045903 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13478438 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197780100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-13-2
Formula molecolare CLi2O3
Molecular Weight (g/mol) 73.89
Numero MDL MFCD00011084
InChI Key XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium carbonate
Punto di fusione 720.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Fine Granulated Powder
Quantità 10 kg
Perdita all'essiccatura 0.4% max. (200°C)
Imballaggio Plastic drum
Intervallo percentuale saggio 99%
Densità 2.11
Formula lineare Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Indice di Merck 15,5583
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, practically insoluble in alcohol
IUPAC Name dilithium(1+) carbonate
Peso formulazione 73.88
Percent Purity 99%
Grado Pure