Learn More
Lithium carbonate, 99%
Descrizione
Lithium carbonate-based glasses are used in overware. Used in the manufacture of lithium-ion battery cathodes. Pharmaceutical composition of lithium carbonate has been shown to exhibit antimanic effects specifically to treat mania associated with bipolar disorder. Used in both low-fire and high-fire ceramic glaze, tile adhesives, and in the processing of metal oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1310°C(decomposition) |
| Materiale o nome chimico | Lithium carbonate |
| Punto di fusione | 723°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Odore | Odorless |
| Aspetto | White powder |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Densità | 2.11 g/cm3 at 20°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate