Learn More
Lithium carbonate, ACS, 99.0% min
Codice prodotto. 11313278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313278 2 kg 2kg
11303278 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313278 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036225.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Maximum level of impurities: Insoluble in dilute hydrochloric acid 0.01%, Cl 0.005%, NO3 5ppm, Sulfur compounds (as SO4) 0.2%, NH4 5ppm, Heavy Metals (as Pb) 0.002%, Fe 0.002%, Ca 0.01%, K 0.01%, Na 0.1% | CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-13-2
Formula molecolare CLi2O3
Molecular Weight (g/mol) 73.89
Numero MDL MFCD00011084
InChI Key XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Punti di ebollizione 1310°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Lithium carbonate
Punto di fusione 723°C
Nota nome For analysis ACS
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2 kg
Odore Odorless
Aspetto White crystalline powder
Intervallo percentuale saggio 99.0% min.
Densità 2.11
Informazioni di solubilità Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
IUPAC Name dilithium(1+) carbonate
Peso formulazione 73.9
Grado ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium carbonate, ACS
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Mention de danger
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Conseils de prudence
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.