Learn More
Lithium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 720°C |
| CAS | 554-13-2 |
| Colore | White |
| pH | 10 to 11 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | CLi2O3 |
| Numero MDL | MFCD00011084 |
| Sinonimo | lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine |
| InChI Key | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.