Learn More
Lithium Carbonate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15671230 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Dimensione della confezione:
100g
100kg
1kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15671230 1 kg 1kg
15651230 100 g 100g
15681230 6 x 1 kg pezzi 6
15661230 100 kg 100kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15671230 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 130101KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Purum,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-13-2
Formula molecolare CLi2O3
Molecular Weight (g/mol) 73.89
Numero MDL MFCD00011084
InChI Key XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC Name dilithium;carbonate
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Carbonate
Quantità 1 kg
Formula lineare Li2CO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Peso formulazione 73.89g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado purum
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate