Learn More
Lithium Carbonate, Solstice
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium Carbonate |
| Quantità | 6 x 1 kg |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Formula lineare | Li2CO3 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 73.89 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | purum |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate