Learn More
Lithium Carbonate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11412216 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11412216 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11412216 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0521261280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
High-purity lithium carbonate for research and laboratory use.
  • CAS Number: 554-13-2
  • Molecular Formula: CLi2O3
  • Molecular Weight: 73.888 g/mol
  • Melting Point: 723°C
  • Boiling Point: Decomposes at 1,300°C
  • Density: 2.11 g/cu cm
  • Solubility in water: 1.52 wt% at 0°C
  • Usage Statement: For research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Carbonate
Punto di fusione 723°C
CAS 554-13-2
Quantità 100 g
Odore Odorless
Gravità specifica 2.11
Densità 2.11 g/cm³
Formula molecolare CLi2O3
Formula lineare Li2CO3
Numero MDL MFCD00011084
Beilstein 3999191
Sinonimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name dilithium(1+) carbonate
Molecular Weight (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Peso formulazione 73.89