Learn More
Lithium Carbonate, puriss p.a, ≥99.0% (T), For Microscopy, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1265°C (1013hPa) |
| Materiale o nome chimico | Lithium carbonate |
| Punto di fusione | 550°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 9 to 11 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Identificazione | Passes Test |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate