Learn More
Lithium Carbonate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15646050 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15646050 250 g Flacone in polietilene 250g
15636050 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15646050 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 62472250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥98.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-13-2
Formula molecolare CLi2O3
Molecular Weight (g/mol) 73.89
Numero MDL MFCD00011084
InChI Key XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
IUPAC Name dilithium;carbonate
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1300°C
Materiale o nome chimico Lithium carbonate
Punto di fusione 720°C
Colore White
pH 9 to 11 (at 1g/L, 20°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Formula lineare Li2CO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Peso formulazione 73.89g/mol
Percent Purity ≥98.0% (T)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.11g/cm3