Learn More
Lithium Carbonate, TRC
Codice prodotto. 30009725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
5 g
Dimensione della confezione:
50mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009725 50 mg 50mg
30006295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009725 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL46910050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-13-2
Formula molecolare C O3 . 2 Li
Molecular Weight (g/mol) 73.89
Sinonimo Lithium carbonate, Carbonic Acid Lithium Salt, Carbonic Acid Dilithium Salt, CP 15467-61, Camcolit, Candamide, Carbolith, Carbolithium, Carbonic Acid Lithium Salt, Ceglution, Dilithium Carbonate, Eskalith, Hypnorex, Limas, Liskonum, Lithane, Lithicarb, Lithobid, Lithocarb, Lithonate, Lithotabs, Micalith, NSC 16895, Phasal, Plenur, Priadel, Quilonorm-retard, Quilonum Retard, Teralithe;
IUPAC Name dilithium;carbonate
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Carbonate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 74.0168