Specifications
| Punti di ebollizione | 1382.0°C |
| Materiale o nome chimico | Lithium chloride |
| Punto di fusione | 605.0°C |
| Nota nome | 99% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Perdita all'essiccatura | 1.0% max. (1 g, 105°C, 2 hrs) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 2.06 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lithium chloride, anhydrous
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride