Specifica
| Punti di ebollizione | 1382.0°C |
| Materiale o nome chimico | Lithium chloride |
| Punto di fusione | 605.0°C |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 2.06 |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Argentometry) |
| Densità | 2.0600g/mL |
| Formula lineare | LiCl |
| Fieser | 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium chloride, anhydrous
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico