Learn More
Lithium chloride, 99%, For Analysis, Anhydrous
Codice prodotto. 10236830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 10236830
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Lithium Chloride, 99%, ClLi, CAS Number-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, lithium chloride licl, lithium chloride, licl, luthium chloride, lithiumchloride, lithiumchlorid, chlorolithium, 500g, carbonate (as Li2CO3): < 0.03% (typically), 98.5% min. (Argentometry) | CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-41-8
Formula molecolare ClLi
Molecular Weight (g/mol) 42.39
Numero MDL MFCD00011078
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC Name lithium(1+) chloride
SMILES [Li+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1382.0°C
Materiale o nome chimico Lithium Chloride
Punto di fusione 605.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Crystalline Granule
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Indice di Merck 15,5584
Informazioni di solubilità Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Peso formulazione 42.38
Percent Purity 99%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.06
Densità 2.0600g/mL