Learn More
Lithium chloride, 99%, For Analysis, Anhydrous
Codice prodotto. 10491241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10491241 2 kg Flacone in plastica 2kg
10532031 100 g Flacone in plastica 100g
10236830 500 g Flacone in plastica 500g
15244674 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10491241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199880020
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Lithium Chloride, 99%, ClLi, CAS Number-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, lithium chloride licl, lithium chloride, licl, luthium chloride, lithiumchloride, lithiumchlorid, chlorolithium, 500g, carbonate (as Li2CO3): < 0.03% (typically), 98.5% min. (Argentometry) | CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-41-8
Formula molecolare ClLi
Molecular Weight (g/mol) 42.39
Numero MDL MFCD00011078
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC Name lithium(1+) chloride
SMILES [Li+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1382.0°C
Materiale o nome chimico Lithium chloride
Punto di fusione 605.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Crystalline Granules
Quantità 2 kg
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.06
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Densità 2.0600g/mL
Formula lineare LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Indice di Merck 15,5584
Informazioni di solubilità Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Peso formulazione 42.38
Percent Purity 99%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride