Learn More
Lithium Chloride, ≥99%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11416481 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11416481 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11416481 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219401090
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity lithium chloride reagent for general laboratory use.
  • Assay: ≥99%
  • Molecular Formula: ClLi
  • Formula Weight: 42.39 g/mol
  • CAS Number: 7447-41-8
Specifica
Punti di ebollizione 2417 to 2480°F
Materiale o nome chimico Lithium Chloride
CAS 7447-41-8
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Imballaggio Bottle
Aspetto White Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Informazioni di decomposizione Hydrogen Chloride, Lithium Oxide
Formula molecolare ClLi
Formula lineare LiCl
Numero MDL MFCD00011078
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[Cl-]
IUPAC Name lithium(1+) chloride
Molecular Weight (g/mol) 42.39
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Peso formulazione 42.4
Percent Purity ≥99%