Learn More
Lithium Chloride Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
250g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1382°C |
| Punto di fusione | 605°C |
| CAS | 7447-41-8 |
| Colore | White |
| pH | 7 to 8 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Pressione del vapore | 1.33 hPa 547 |
| Formula molecolare | ClLi |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium chloride, anhydrous
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico