Learn More
Lithium Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10457450 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10457450 250 g 250g
10605502 100 g 100g
10615692 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10457450 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/2200/50
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 7447-41-8
Formula molecolare ClLi
Molecular Weight (g/mol) 42.39
Numero MDL MFCD00011078
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC Name lithium(1+) chloride
SMILES [Li+].[Cl-]
Specifications
Punti di ebollizione 1382°C
Punto di fusione 605°C
Colore White
pH 7 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 42.38g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1.33 hPa 547
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium chloride, anhydrous
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico