Learn More
Electrode Filling Solution, Lithium Chloride in Glacial Acetic Acid, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11573172 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11573172 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11573172 Fornitore Reagecon N. del fornitore EFSLIGA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.85€
    26.03€ / pezzi 1
    Risparmia 9.82€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Used for pH measurement or titration in non-aqueous media or organic solvents. Electrode Filling Solution, Lithium Chloride in Glacial Acetic Acid, Reagecon™ is a 1M solution of LiCl in CH3COOH for filling the inner and outer chamber of refillable pH electrodes.
Lithium chloride is an ionic salt that forms a non-aqueous electrolyte solution. While potassium chloride solution is a more typical electrode filling solution, use of lithium chloride in glacial acetic acid is indicated when the electrode is to be used in non-aqueous media and organic solvents.
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium chloride
CAS 7447-41-8, 64-19-7
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Electrode
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Tipo di soluzione Electrode Filling
Formulazione 1M Lithium chloride (LiCl) dissolved 100ml in glacial acetic acid
Formula molecolare LiCl
Peso formulazione 42.39g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ELECTRODE FILLING SOLUTION 1.0M LITHIUM CHLORIDE IN GLACIAL ACETIC ACID
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, lithiumchloride