Learn More
Lithium cobalt(III) oxide, 97%
Codice prodotto. 11387657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387657 50 g 50g
11307667 250 g 250g
11397657 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014049.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12190-79-3 | CoLiO2 | 97.871 g/mol
Aluminum oxide finds applications in catalyst support, chemical sensors, as an absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs and heat-resistant fiber. Heavy quantity of Aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clay. It is also used as catalyst in hydrodesulfurization and in Ziegler-Natta polymerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12190-79-3
Formula molecolare CoLiO2
Molecular Weight (g/mol) 97.871
Numero MDL MFCD00049786
InChI Key BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
PubChem CID 23670860
IUPAC Name lithium;oxido(oxo)cobalt
SMILES [Li+].[O-][Co]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium cobalt(III) oxide
Colore Blue
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Dark blue powder
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 97.88
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium cobalt(III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium cobalt(III)oxide