Learn More
Lithium Cobaltite, LiCoO2, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11438465 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11438465 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11438465 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0522108580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Molecular formula: CoLiO2
  • Molecular weight: 97.871 g/mol
  • CAS number: 12190-79-3
  • Synonym: Lithium cobaltite
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Cobaltite
CAS 12190-79-3
Quantità 100 g
Formula molecolare CoLiO2
Formula lineare LiCoO2
Sinonimo lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
Informazioni di solubilità Insoluble in water
InChI Formula InChI=1S/Co.Li.2O/q;+1;;-1
InChI Key BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[O-][Co]=O
IUPAC Name lithium;oxido(oxo)cobalt
Molecular Weight (g/mol) 97.871
PubChem CID 23670860
Peso formulazione 97.871
Aspetto Gray Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • LITHIUM COBALTITE, LICOO2, 100 G
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium cobalt(III)oxide