Learn More
Lithium dihydrogen phosphate, 97%
Codice prodotto. 11468826
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 11468826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16987.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13453-80-0 | H2LiO4P | 103.926 g/mol
Employed as a precursor for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) cathode materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Employed as a precursor for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) cathode materials.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly sealed and store
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium dihydrogen phosphate
Punto di fusione >100°C
CAS 13453-80-0
Quantità 250 g
Formula molecolare H2LiO4P
Numero MDL MFCD00016188
Sinonimo lithium dihydrogen phosphate, monolithium phosphate, lithium dihydrophosphate, lithium dihydrogenorthophosphate, lithium dihydrogen orthophosphate, phosphoric acid, monolithium salt, lithium phosphate monobasic, phosphoric acid, lithium salt 1:1, lithiumdihydrogenphosphate, li.h2o4p
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
InChI Key SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].OP(=O)(O)[O-]
IUPAC Name lithium;dihydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 103.926
PubChem CID 23669251
Peso formulazione 103.93
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Densità 2.461
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium dihydrogen phosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phosphoric acid, monolithium salt