Learn More
Lithium dimethylamide, 96%
Codice prodotto. 11399638
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11399638
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044145.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3585-33-9 | C2H6LiN | 51.017 g/mol
It is used in the synthesis of some d0 organoimido complexes of the early transition metals and in meta rearrangement in the reaction of triphenyl-(p-bromophenyl)-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3585-33-9
Formula molecolare C2H6LiN
Molecular Weight (g/mol) 51.017
Numero MDL MFCD00008295
InChI Key YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium dimethylamide, lithium dimethylazanide, linme2, acmc-20akms, dimethylamino lithium, lithiodimethylamine, lithium dimethylamide preparation, lithium 1+ dimethylazanide, lithium dimethylamide w/v in hexane
PubChem CID 5152226
IUPAC Name lithium;dimethylazanide
SMILES [Li+].C[N-]C
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium dimethylamide
Punto di fusione (decomposition)
Colore White
Odore Amine-like
Formula lineare LiN(CH3)2
Quantità 5 g
Numero UN UN3393
Beilstein 3618233
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts violently with water.
Peso formulazione 51.02
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder or Lumps