Learn More
Lithium diphenylphosphide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10179979 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10179979 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10179979 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433621000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 65567-06-8 | C12H10LiP | 192.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 65.0°C to 67.0°C
Materiale o nome chimico Lithium diphenylphosphide
CAS 65567-06-8, 109-99-9
Colore Orange to Red
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.925
Densità 0.9250g/mL
Formula molecolare C12H10LiP
Numero MDL MFCD00046054
Sinonimo lithiodiphenylphosphine, lithium diphenylphosphide solution, diphenylphosphine lithium salt, lithium diphenylphosphanide, lipph2, lithiodiphenyl phosphide, lithium diphenylphosphine, diphenylphosphino lithium, diphenyl lithium phosphide
InChI Key WKUYEGHEUWHKIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name lithiodiphenylphosphane
Molecular Weight (g/mol) 192.13
PubChem CID 3478053
Peso formulazione 192.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium diphenylphosphide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.