Learn More
Lithium Dodecyl Sulfate (Powder or Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10522975 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
10522975 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10522975
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Lithium Dodecyl Sulfate (LDS) is a detergent used for dissociating proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2044-56-6
Formula molecolare C12H25LiO4S
Molecular Weight (g/mol) 272.33
Numero MDL MFCD00007467
InChI Key YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2735071
IUPAC Name lithium(1+) dodecyl sulfate
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Absorbance 0.01 max. (3% solution) at 405nm, 0.05 max. (3% solution) at 280nm, 0.100 AU max. at 260nm, 0.3 max. (3% solution) at 230nm
Materiale o nome chimico Lithium Dodecyl Sulfate
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Identificazione Pass Test
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Formula lineare CH3(CH2)11OSO3Li
Peso formulazione 273.18
Percent Purity ≥99% (≥98% C12-OH)
Grado Biologia molecolare
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium dodecyl sulfate
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.