Learn More
Lithium Dodecyl Sulfate, Ultra Pure, 5g, MP Biomedicals
Codice prodotto. 17861391 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17861391 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17861391 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04800752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.60€
    88.20€ / 5g
    Risparmia 4.40€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
2044-56-6 (LDS Lauryl sulfate lithium salt) Purity: >>>99% Exhibits greater solubility than SDS at lower temperatures, while maintaining similar detergency and wetting ability
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Quantità 5 g
Formula molecolare C12H25LiO4S
Numero MDL MFCD00007467
InChI Key YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name lithium(1+) dodecyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Percent Purity 99%
Grado Ultra Pure