Learn More
Lithium Dodecyl Sulfate, Ultra Pure, MP Biomedicals
Codice prodotto. 17871391 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17871391 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17871391 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04800753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    264.60€ / 25g
    Risparmia 13.40€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
2044-56-6 (LDS Lauryl sulfate lithium salt) Purity: >>>99% Exhibits greater solubility than SDS at lower temperatures, while maintaining similar detergency and wetting ability
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Quantità 25 g
Formula molecolare C12H25LiO4S
Numero MDL MFCD00007467
InChI Key YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name lithium(1+) dodecyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Percent Purity >99%
Grado Ultra Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium Dodecyl Sulfate, ultra pure
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium dodecyl sulphate