Learn More
Lithium fluoride, 99.98%, extra pure
Codice prodotto. 10401051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10401051 5 g Flacone in plastica 5g
10626212 25 g Flacone in plastica 25g
10534084 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10401051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 193380050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-24-4
Formula molecolare FLi
Molecular Weight (g/mol) 25.94
Numero MDL MFCD00011090
InChI Key PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Specifica
Punti di ebollizione 1681.0°C
Materiale o nome chimico Lithium fluoride
Punto di fusione 845.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.63
Intervallo percentuale saggio 99.98%
Densità 2.6300g/mL
Formula lineare LiF
Fieser 01,933
Indice di Merck 15, 5587
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.29 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids, insoluble in alcohol
IUPAC Name lithium(1+) fluoride
Peso formulazione 25.93
Percent Purity 99.98%
Grado Ultrapuro