Learn More
Lithium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Description
Used in specialized UV optics. Also used as a crystal in X-ray spectrometry. Widely employed in PLED (Polymer Light Emitting Diodes) and OLED (Organic Light Emitting Diodes) as a coupling layer to enhance electron injection. Found in liquid-fluoride nuclear reactors. Used to record ionizing radiation in thermoluminescent dosimeters. Component of molten salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punti di ebollizione | 1680°C |
| Materiale o nome chimico | Lithium fluoride |
| Punto di fusione | 845°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Odore | Odorless |
| Indice di rifrazione | 1.3915 |
| Aspetto | White powder |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% (Metal basis) |
| Show More |
Safety and Handling
- Lithium fluoride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium fluoride