Learn More
Lithium Fluoride, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15690540 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15690540 1 kg 1kg
15680540 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15690540 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 011401KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-24-4
Formula molecolare FLi
Molecular Weight (g/mol) 25.94
Numero MDL MFCD00011090
InChI Key PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC Name lithium;fluoride
SMILES [Li+].[F-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Fluoride
Quantità 1 kg
Formula lineare LiF
Numero UN 3288
Peso formulazione 25.94g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado purum
Densità 2.64g/mL at 25°C
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.