Learn More
Lithium Fluoride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium fluoride |
| CAS | 7789-24-4 |
| Quantità | 5 g |
| Formula molecolare | LiF |
| InChI Formula | InChI=1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Li+].[F-] |
| IUPAC Name | lithium;fluoride |
| Molecular Weight (g/mol) | 25.938 |
| Peso formulazione | 26.014 |