Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium hexafluorophosphate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fuming Powder |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (ex Li) |
| Formula lineare | LiPF6 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: hydrolysis |
| Peso formulazione | 151.91 |
| Percent Purity | 98% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium hexafluorophosphate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.