Learn More
Lithium hydride, 97%, pure, powder (<100 μm), Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
Descrizione
Reagente di riduzione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium hydride |
| Punto di fusione | 680.0°C |
| Nota nome | 98% |
| Colore | White to Gray |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min |
| Formula lineare | LiH |
| Fieser | 04,304; 13,165 |
| Indice di Merck | 15, 5589 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium hydride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.