Learn More
Lithium hydride, 99.4% (metals basis)
Descrizione
Lithium hydride is used as a precursor in the production of a variety of reagents in the synthesis, especially silane by reacting with silicon tetrachloride through Sundermeyer process and lithium aluminum hydride and lithium borohydride. It finds application in nuclear reactors as a shielding material. In addition, it is a hydrogen source or reducing agent to prepare other hydrides amides and 2H isotopic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium hydride |
| Punto di fusione | 686°C |
| Colore | White to Gray |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Air and moisture sensitive |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Densità | 0.78 g/mL |
| Formula lineare | LiH |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium hydride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydride